572691
3,4′-5-Trihydroxystilbene-3-β-D-glucopyranoside
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −55°, c = 1 in acetone
pf
223-226 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C1)=CC=C1/C=C/C2=CC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=CC(O)=C2
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
chave InChI
HSTZMXCBWJGKHG-CUYWLFDKSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)