Documentos Principais
572659
Sigma-Aldrich
Germanium(II) bromide
97%
Sinônimo(s):
Dibromogermylene, Germanium dibromide
About This Item
Fórmula linear:
GeBr2
Número CAS:
Peso molecular:
232.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: germanium
pf
120-125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[GeH2]Br
InChI
1S/Br2GeH2/c1-3-2/h3H2
chave InChI
JPSUHKQGIXBUKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Germanium speciation in experimental and natural sphalerite: The research tests the impact of different oxidation states of germanium, including Ge(II) bromide, on the enrichment processes in hydrothermal Zn-Pb ores (Liu et al., 2023).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)