Key Documents
569631
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butyric acid
95%
Sinônimo(s):
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
224.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
67-71 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(CCCC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-6-7-11(16-2)9(8-10)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
KDKKXQVDSWSPEE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3