Key Documents
566969
Sigma-Aldrich
6-Amino-1-methyl-5-nitrosouracil
97%
Sinônimo(s):
6-Amino-1-methyl-5-nitroso-1H-pyrimidine-2,4-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
170.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
C-nitroso
nitroso
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)NC(=O)C(N=O)=C1N
InChI
1S/C5H6N4O3/c1-9-3(6)2(8-12)4(10)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,10,11)
chave InChI
AHOWVSJPUQTRNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)