Documentos Principais
564974
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-ethoxy-2-hydroxybenzoate
95%
Sinônimo(s):
Ethyl 2-ethoxy-6-hydroxybenzoate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
60 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1c(O)cccc1OCC
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-7-5-6-8(12)10(9)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
RWBODKGPEZVFRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)