Documentos Principais
555088
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(phenylphosphino)ferrocene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20FeP2
Número CAS:
Peso molecular:
402.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
121-125 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)Pc2ccccc2.[CH]3[CH][CH][C]([CH]3)Pc4ccccc4
InChI
1S/2C11H10P.Fe/c2*1-2-6-10(7-3-1)12-11-8-4-5-9-11;/h2*1-9,12H;
chave InChI
AWUKJQTXZWTWNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of gold phosphido complexes
  • Asymmetric alkylation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)