542822
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
Sinônimo(s):
N-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzamidine
Ensaio
97%
pf
125-130 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
oxime
cadeia de caracteres SMILES
N\C(=N/O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
chave InChI
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)