Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
p.e.
111 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H13N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-5H,1-2,6-7H2,3H3
chave InChI
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- diallyldimethylammonium iodide
- diallylethylmethylammonium bromide
- diallylbenzylmethylammonium chloride
- alkyl substituted diallylmethyl quaternary ammonium salt monomers
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
45.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)