Key Documents
541567
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
97%
Sinônimo(s):
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
174.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
32-36 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(CCl)o1
InChI
1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
chave InChI
PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and Reactions of Substituted 3-amino-2-furyl (aryl)-thieno [2, 3-b] pyridines.
Kaigorodova YA, et al.
Molecules (Basel), 5(10), 1085-1093 (2000)