Documentos Principais
540846
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylbutane
≥94%
Sinônimo(s):
Hexamethylethane, NSC 62039
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
114.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥94%
pf
94-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
OMMLUKLXGSRPHK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jeffrey A Manion et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7637-7658 (2015-04-15)
Presented is a combined experimental and modeling study of the kinetics of the reactions of H and CH3 with n-butane, a representative aliphatic fuel. Abstraction of H from n-alkane fuels creates alkyl radicals that rapidly decompose at high temperatures to