538329
Acetoacetanilide
≥99.5%
Sinônimo(s):
1-(Phenylamino)-1,3-butanedione, 1-(Phenylcarbamoyl)-2-propanone, 3-Oxo-N-phenylbutanamide, 3-Oxo-N-phenylbutyramide, 4-(Phenylamino)-2,4-butanedione, Acetoacetamidobenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
843 °F
pf
83-88 °C (lit.)
grupo funcional
amide
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13)
chave InChI
DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- azo pigments
- acetoacetanilido-4-aminoantipyrine (Schiff base)
- 6-aryl-2-methyl-4-oxo-N,N′-diphenyl-2-cyclohexene-1,3-dicarboxamides
- photoluminescent lanthanide complexes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?