Ensaio
97%
forma
solid
pf
28-34 °C
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2
chave InChI
XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?