Documentos Principais
533874
Sigma-Aldrich
Bromoiodomethane
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2I
Número CAS:
Peso molecular:
220.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.6382 (lit.)
p.e.
138-141 °C (lit.)
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
iodo
cadeia de caracteres SMILES
BrCI
InChI
1S/CH2BrI/c2-1-3/h1H2
chave InChI
TUDWMIUPYRKEFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Carbene insertion reactions
  • Ultrafast photodissociation
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nicholas J Lodge et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 524-535 (2014-05-06)
A radioligand for measuring the density of corticotropin-releasing factor subtype-1 receptors (CRF1 receptors) in living animal and human brain with positron emission tomography (PET) would be a useful tool for neuropsychiatric investigations and the development of drugs intended to interact