Documentos Principais
532649
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) triphenylphosphine
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
pf
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.C2H6O2/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;3-1-2-4/h1-15H;3-4H,1-2H2
chave InChI
QSHRKZHIILSUDY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Used as a hydrogenation catalyst in a water/substrate two-phase medium
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)