Documentos Principais
53262
Sigma-Aldrich
Hexylsilane
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H16Si
Número CAS:
Peso molecular:
116.28
Beilstein:
1731336
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
índice de refração
n20/D 1.414
densidade
0.721 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[SiH3]
InChI
1S/C6H16Si/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1,7H3
chave InChI
QGGUMTNPIYCTSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tang Dang et al.
Biosensors & bioelectronics, 142, 111494-111494 (2019-07-19)
Almost no analytical assays, either colorimetric or fluorescence assays, for generic microplate readers is capable of dynamic measurements of protein-protein binding or the quantification of kinetic association and dissociation constants of protein interactions. On the other hand, protein binding kinetics