Documentos Principais
531324
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanide
96%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NC
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]20/D −35°, neat
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isonitrile
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]([N+]#[C-])c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1H3/t8-/m0/s1
chave InChI
KCCAPMXVCPVFEH-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)