Key Documents
530174
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluoroaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
145.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.564 (lit.)
pb
214 °C (lit.)
densidade
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(Cl)c1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
chave InChI
XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Chloro-2-fluoroaniline is a dihalo-substituted aniline. Its enthalpy of vaporization at boiling point (487.15K) is 42.561kjoule/mol.
Aplicação
3-Chloro-2-fluoroaniline may be used in the preparation of 2-chloro-3-fluorobromobenzene and 4-((3-chloro-2-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-yl acetate.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Min Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(18), 4455-4459 (2014-08-26)
The reference standard AZD8931{2-(4-((4-((3-chloro-2-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-yl)oxy)piperidin-1-yl)-N-methylacetamide} (11a) was synthesized from methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate or ethyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate and 2-chloro-N-methylacetamide in 11 steps with 2-5% overall chemical yield. The precursor N-desmethyl-AZD8931{2-(4-((4-((3-chloro-2-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-yl)oxy)piperidin-1-yl)acetamide} (11b) was synthesized from methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate or ethyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate and 2-bromoacetamide in 11 steps
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)
Synthesis of 2-Chloro-3-fluorobromobenzene [J].
Zhao HY and Pan YQ
Chemical World, 11, 010-010 (2011)