Key Documents
529141
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
90%
About This Item
Fórmula linear:
F3CSC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
206.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Impurezas
~1% 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
~5% 4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
pb
219 °C (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
thioether
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Sc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H5F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
chave InChI
OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Enthalpy of vaporization of 4-(trifluoromethylthio)benzaldehyde at boiling point (492.15K) is 43.130kjoule/mol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)