Documentos Principais
525006
Sigma-Aldrich
Styrene-β, β-d2
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
Ethenyl-2,2-d2 benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CD2
Número CAS:
Peso molecular:
106.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
145-146 °C (lit.)
densidade
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C/c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2
chave InChI
PPBRXRYQALVLMV-DICFDUPASA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
hearing organs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)