Documentos Principais
521507
Sigma-Aldrich
4-Propylphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
4-Propylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2C6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
164.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
pf
89-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO2/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12/h4-7,11-12H,2-3H2,1H3
chave InChI
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Palladium/carbon-catalyzed Suzuki coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alexandre Baralle et al.
Macromolecular rapid communications, 41(6), e1900644-e1900644 (2020-02-06)
In a significant breakthrough from classical molecular (i.e., nonpolymeric) iodonium salts in light-induced photochemistry, the synthesis and use of new safer polymeric iodonium salts are reported here. They are shown to be involved in charge transfer complexes (CTCs) while in