Documentos Principais
521132
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2,4,5-trimethylbenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CC6H2(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
47-51 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(cc1C)C#C
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-7-9(3)8(2)6-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
chave InChI
FXHLQHXVJWYAGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Krishna Bahadur Somai Magar et al.
Molecular diversity, 17(4), 679-691 (2013-08-03)
The rhodium(II)-catalyzed reactions of cyclic diazo compounds derived from barbituric acid or thiobarbituric acid with arylacetylenes and styrenes were examined. These reactions provide a rapid synthetic route to the preparation of a variety of novel and diverse furo [2,3-d pyrimidine-2,4-diones