Documentos Principais
518972
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
95%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH=CHB(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
165.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
182-186 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
chave InChI
GBNJRIQSFJFDII-AATRIKPKSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Conjugate addition reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)