Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
65-68 °C (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
chave InChI
YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)