Documentos Principais
517879
Sigma-Aldrich
trans-Chalcone-d12
98 atom % D
Sinônimo(s):
benzylideneacetophenone-d12
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CD=CDCOC6D5
Número CAS:
Peso molecular:
220.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
208 °C/25 mmHg (lit.)
pf
55-57 °C (lit.)
aplicação(ões)
electronics
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
chave InChI
DQFBYFPFKXHELB-KVFDGITRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)