Documentos Principais
515523
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylate
96%
Sinônimo(s):
Kynurenic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
216-218 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)10-7-11(14)8-5-3-4-6-9(8)13-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
UACLREXZGKWWIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Laura Jenkins et al.
British journal of pharmacology, 162(3), 733-748 (2010-10-21)
GPR35 is a poorly characterized G protein-coupled receptor at which kynurenic acid has been suggested to be the endogenous ligand. We wished to test this and develop assays appropriate for the study of this receptor. Human and rat orthologues of