Key Documents
514675
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-difluorobenzoylformate
96%
Sinônimo(s):
Ethyl 3,5-difluorophenylglyoxylate
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3COCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
214.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
pb
247.4 °C (lit.)
densidade
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C10H8F2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-7(11)5-8(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
JPTHBXHXKOKMTE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65.56 °C - closed cup