Key Documents
512869
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 5-Dihydroxyboryl-2-methoxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
179.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
pf
214-217 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8-3-2-7(9(11)12)4-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
chave InChI
YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Copper(I)-mediated cyanation
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)