510300
2-Bromo-1,4-naphthoquinone
98%
Sinônimo(s):
2-Bromo-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2-Bromo-1,4-naphthalenedione, 2-Bromo-p-naphthoquinone, 3-Bromo-1,4-naphthoquinone, 3-Bromonaphthoquinone
Ensaio
98%
pf
131-133 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H5BrO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
chave InChI
KJOHPBJYGGFYBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- benzo[f]indolequinones
- 2-azido-1,4-naphthoquinone
- 2-allyl-3-bromo-1,4-naphthoquinone
- 2-(3-indolyl)-1,4-naphthoquinones
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?