510068
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 3202, slurry, in H2O, active catalyst
Sinônimo(s):
Nickel sponge
About This Item
Fórmula linear:
AlNi
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
slurry
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
fabricante/nome comercial
W.R. Grace and Co. Raney® 3202
concentração
in H2O
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
chave InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful as a selective reducing agent for hydrogenation of organic compounds
Informações legais
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Tsukinoki, T.; Kanda, T.
Tetrahedron Letters, 41, 5865-5865 (2000)
Nitrile reduction in the presence of Boc-protected amino groups by catalytic hydrogenation over palladium-activated Raney-nickel.
B Klenke et al.
The Journal of organic chemistry, 66(7), 2480-2483 (2001-04-03)
Toth, M.; Somsak, L.,
Tetrahedron Letters, 42, 2723-2723 (2001)
Barrero, A. F.; Alvarez-Manzaneda, E. J. et al.
Synthesis, 197-197 (2000)
S M Marchan et al.
The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, 21(1), 24-28 (2013-05-21)
Posterior resin bonded cast metal restorations (adhesive onlays) were used in a variety of clinical scenarios including: management of tooth wear and cracked tooth, as retainers for fixed bridge work, for correction of the occlusal plane and in providing cuspal