510017
(Oxydi-2,1-phenylene)bis(diphenylphosphine)
98%
Sinônimo(s):
Bis[(2-diphenylphosphino)phenyl] ether, DPEPhos
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Hydroaminations
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
184-187 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
O(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28OP2/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
chave InChI
RYXZOQOZERSHHQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ruthenium-Catalyzed N-Alkylation of Amines and Sulfonamides Using Borrowing Hydrogen Methodology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?