Documentos Principais
50690
Sigma-Aldrich
Glyoxal bis(sodium hydrogen sulfite) adduct hydrate
technical, ~90% (T)
Sinônimo(s):
1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Fórmula linear:
OHCCHO · 2NaHSO3
Número CAS:
Peso molecular:
266.16 (anhydrous basis)
Beilstein:
3898061
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
~90% (T)
Formulário
solid
Impurezas
~10% water
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Glyoxal bis(sodium hydrogen sulfite) adduct hydrate is a gyloxal derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)