Key Documents
498505
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-6-oxohexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2C(CH2)5ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
288.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.98 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C8H15O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
IZONVKQHIRKQIV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)