Documentos Principais
702684
Sigma-Aldrich
Zinc methoxide
97%
Sinônimo(s):
dimethoxyzinc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O2Zn
Peso molecular:
127.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: zinc
reagent type: catalyst
pf
107-113 °C
cadeia de caracteres SMILES
CO[Zn]OC
InChI
1S/2CH3O.Zn/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
chave InChI
JXNCWJJAQLTWKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)