descrição
13C-depleted
Nível de qualidade
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
atividade óptica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
disponibilidade
available only in Japan
pf
314.5 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[12CH3][12C@H](N)[12C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+0,2+0,3+0
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-BWIFZRRMSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)