Documentos Principais
492590
Sigma-Aldrich
Urethane-(ethyl-d5)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Carbamic acid ethyl ester-(ethyl-D5), Deuterated urethane, Ethyl-d5 carbamate, Ethylurethane-(ethyl-D5)
About This Item
Fórmula linear:
H2NCO2C2D5
Número CAS:
Peso molecular:
94.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
182-184 °C (lit.)
pf
48.5-50 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
chave InChI
JOYRKODLDBILNP-ZBJDZAJPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)