Documentos Principais
492019
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-4-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Butyric-4-13C acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(CH2)2CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
111.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
250-253 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[13CH3]CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
chave InChI
MFBOGIVSZKQAPD-YTBWXGASSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alexander Duscha et al.
Cell, 180(6), 1067-1080 (2020-03-12)
Short-chain fatty acids are processed from indigestible dietary fibers by gut bacteria and have immunomodulatory properties. Here, we investigate propionic acid (PA) in multiple sclerosis (MS), an autoimmune and neurodegenerative disease. Serum and feces of subjects with MS exhibited significantly