Documentos Principais
491225
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-d11
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D11ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
157.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
pf
77-79 °C (lit.)
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[2H]c1c([2H])[n+](c([2H])n1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D,5D,6D;
chave InChI
BMQZYMYBQZGEEY-WQTMNAJCSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)