Documentos Principais
491152
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane-d8
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
ClCD2(CD2)2CD2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
135.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
161-163 °C (lit.)
pf
−38 °C (lit.)
densidade
1.232 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
KJDRSWPQXHESDQ-SVYQBANQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)