714321
1,2-Dichloroethane-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Ethylene dichloride-13C2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
peso molecular
100.92 by atom % calculation
pb
83 °C
pf
-35 °C
densidade
1.281 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH2][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
chave InChI
WSLDOOZREJYCGB-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)