Key Documents
490938
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoroacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CF313CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
137.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
207 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][13C](=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
chave InChI
UYCAUPASBSROMS-YTBWXGASSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)