Key Documents
489786
Sigma-Aldrich
Isophthalic acid-(carboxy-13C2)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1,3-Benzene(dicarboxylic acid-13C2)
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,3-(13CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
168.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
341-343 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)c1cccc(c1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
chave InChI
QQVIHTHCMHWDBS-BFGUONQLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)