Documentos Principais
489301
Sigma-Aldrich
Ethyl formate-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
H13CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
p.e.
52-54 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C](=O)OCC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3/i3+1
chave InChI
WBJINCZRORDGAQ-LBPDFUHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Methanol-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
277177
Methanol-13C