Key Documents
487015
Sigma-Aldrich
Propene-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Propylene-2-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH313CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
43.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
1.48 (vs air)
pressão de vapor
15.4 atm ( 37.7 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
gas
temperatura de autoignição
860 °F
pb
−47.7 °C (lit.)
pf
−185 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C](C)=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i3+1
chave InChI
QQONPFPTGQHPMA-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
100 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 32 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Informações legais
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga da mangueira
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-162.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-108 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)