Documentos Principais
486469
Sigma-Aldrich
Carbonyl-13C sulfide
<5 atom % 18O, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Carbon-13C oxysulfide
About This Item
Fórmula linear:
13COS
Número CAS:
Peso molecular:
61.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
2.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
9034 mmHg ( 21 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
<5 atom % 18O
p.e.
−50 °C (lit.)
pf
−138 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i1+1
chave InChI
JJWKPURADFRFRB-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
250 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Informações legais
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga da mangueira
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Gas cylinderSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)