Key Documents
609749
Sigma-Aldrich
Carbonyl-18O sulfide
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
C18OS
Número CAS:
Peso molecular:
62.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
forma
gas
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[18O]=C=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i2+2
chave InChI
JJWKPURADFRFRB-HQMMCQRPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)