Key Documents
480460
Sigma-Aldrich
Mesityl-d10 oxide
98 atom % D
Sinônimo(s):
4-(Methyl-d3)-3-penten-2-one-d7
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2C=CDCOCD3
Número CAS:
Peso molecular:
108.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
129 °C (lit.)
pf
−53 °C (lit.)
densidade
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C(C(=O)C([2H])([2H])[2H])=C(/C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D
chave InChI
SHOJXDKTYKFBRD-LSURFNHSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.