Documentos Principais
479799
Sigma-Aldrich
Divinylphenylphosphine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5P(CH=CH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
162.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
pb
55 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C=CP(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h3-9H,1-2H2
chave InChI
GEKAWPIATFUQJW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of P-chiral phosphines via chiral metal template promoted asymmetric furan Diels-Alder reaction
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)