Documentos Principais
479497
Sigma-Aldrich
4,4′-(Phenylphosphinidene)bis(benzenesulfonic acid) dipotassium salt hydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5P(C6H4SO3K)2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
498.59 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
pf
370 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O6PS2.2K.H2O/c19-26(20,21)17-10-6-15(7-11-17)25(14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(13-9-16)27(22,23)24;;;/h1-13H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
PRAGZPSLQQRHKD-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)