476439
2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.627 (lit.)
p.e.
247 °C (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isothiocyanate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
chave InChI
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?