Documentos Principais
476420
Sigma-Aldrich
Dimethyl allylmalonate
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2CH(CO2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
207 °C/771 mmHg (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(CC=C)C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-4-5-6(7(9)11-2)8(10)12-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
chave InChI
VZNFVLWVVHHMBG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dimethyl allylmalonate may be used in the preparation of:
  • terminal alkyl silane
  • diallyl malonates
  • bromosulfoxide
  • dimethyl-2-allyl-2-{4-methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]deca-2,3-dienoyl}malonate
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Krause N.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 138-138 (2014)
Tandem cyclization/hydrosilylation of functionalized 1, 6-dienes catalyzed by a cationic palladium complex.
Widenhoefer RA and DeCarli MA.
Journal of the American Chemical Society, 120(15), 3805-3806 (1998)
The study of intramolecular free radical cyclizations of a-sulfonyl and a-sulfinyl radicals.
Yeun-Min T, et al.
Tetrahedron Letters, 31(42), 6047-6050 (1990)
Synthesis of substituted cyclopentenes from the Baylis-Hillman adducts via ring-closing metathesis reaction.
Lee KY, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(8), 1280-1282 (2004)